Vai a
BDPH9BCDA41C
Bide Pharmatech
6-Bromo-2-fluoropyridine-3-sulfonyl chloride
Sinonimo/i:
6-bromo-2-fluoro-3-pyridinesulfonyl chloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C5H2O2N1Cl1Br1S1F1
Numero CAS:
Peso molecolare:
274.5
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C5H2BrClFNO2S/c6-4-2-1-3(5(8)9-4)12(7,10)11/h1-2H
Inchi Key
VADHBJNKHDTBMX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Parola di avvertenza
Danger
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)