Passa al contenuto
BDPH9BCDA642
Bide Pharmatech
1-(3-Methoxyphenyl)guanidine
Sinonimo/i:
N-(3-methoxyphenyl)guanidine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H11O1N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.19
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H11N3O/c1-12-7-4-2-3-6(5-7)11-8(9)10/h2-5H,1H3,(H4,9,10,11)
Inchi Key
GHJPWSGXHWIAEQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(3-Methoxyphenyl)guanidine
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)