Vai a
BDPH9BCDA8AF
Bide Pharmatech
(4-Ethoxy-2,5-difluorophenyl)boronic acid
Sinonimo/i:
4-ethoxy-2,5-difluorophenylboronic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H9O3F2B1
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.97
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H9BF2O3/c1-2-14-8-4-6(10)5(9(12)13)3-7(8)11/h3-4,12-13H,2H2,1H3
Inchi Key
MCHGZBKHWUZZTJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)