Vai a
BDPH9BCDA9AF
Bide Pharmatech
2-Amino-3-bromo-5-chlorophenol
Sinonimo/i:
2-amino-3-bromo-5-chlorophenol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H5O1N1Cl1Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.47
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C6H5BrClNO/c7-4-1-3(8)2-5(10)6(4)9/h1-2,10H,9H2
Inchi Key
WNGKKOGQYGZQFO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow to brown powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Amino-3-bromo-5-chlorophenol
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)