Vai a
BDPH9BCDADD8
Bide Pharmatech
1-(4-Chloropiperidin-1-yl)ethanone
Sinonimo/i:
1-acetyl-4-chloropiperidine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H12O1N1Cl1
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.63
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C7H12ClNO/c1-6(10)9-4-2-7(8)3-5-9/h7H,2-5H2,1H3
Inchi Key
CJMWFYUQMADABM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(4-Chloropiperidin-1-yl)ethanone
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)