Passa al contenuto
BDPH9BCDB383
Bide Pharmatech
2-(Furan-2-yl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Sinonimo/i:
2-(2-furyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H6O3N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.16
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C9H6N2O3/c12-9(13)6-4-10-8(11-5-6)7-2-1-3-14-7/h1-5H,(H,12,13)
Inchi Key
GVRCLBMNNYVPKE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)