Merck
BDPH9BCDB6A4
Bide Pharmatech
4-Bromo-2-methylbenzaldehyde
Sinonimo/i:
4-bromo-2-methylbenzaldehyde
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H7O1Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.05
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H7BrO/c1-6-4-8(9)3-2-7(6)5-10/h2-5H,1H3
Inchi Key
RCBPVESMGNZMSG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to White to Yellow Solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Bromo-2-methylbenzaldehyde
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)