Merck
BDPH9BCDC0B1
Bide Pharmatech
6-Fluorochroman-2-carboxylic acid
Sinonimo/i:
6-fluoro-2-chromanecarboxylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H9O3F1
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.18
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C10H9FO3/c11-7-2-4-8-6(5-7)1-3-9(14-8)10(12)13/h2,4-5,9H,1,3H2,(H,12,13)
Inchi Key
ZNJANLXCXMVFFI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder / Colour: White - Very pale yellow - Gray
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Fluorochroman-2-carboxylic acid
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)