Vai a
BDPH9BCDC2E6
Bide Pharmatech
3,5-Dichloro-1H-1,2,4-triazole
Sinonimo/i:
3,5-dichloro-1H-1,2,4-triazole
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C2H1N3Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.96
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C2HCl2N3/c3-1-5-2(4)7-6-1/h(H,5,6,7)
Inchi Key
JNTFFNKMQMJJQZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,5-Dichloro-1H-1,2,4-triazole
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)