Vai a
BDPH9BCDC44B
Bide Pharmatech
Tris(4-bromo-2,3,5,6-tetramethylphenyl)borane
Sinonimo/i:
tris(4-bromo-2,3,5,6-tetramethylphenyl)borane
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C30H36Br3B1
Numero CAS:
Peso molecolare:
647.14
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C30H36BBr3/c1-13-19(7)28(32)20(8)14(2)25(13)31(26-15(3)21(9)29(33)22(10)16(26)4)27-17(5)23(11)30(34)24(12)18(27)6/h1-12H3
Inchi Key
CDDHNGCDCAKILA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Danger
Pittogrammi
Flame
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)