Vai a
BDPH9BCDC50F
Bide Pharmatech
2-Bromo-6-(difluoromethoxy)benzaldehyde
Sinonimo/i:
2-bromo-6-(difluoromethoxy)benzaldehyde
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H5O2Br1F2
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.03
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H5BrF2O2/c9-6-2-1-3-7(5(6)4-12)13-8(10)11/h1-4,8H
Inchi Key
YIDKFKJYJWBGKX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow to brown solid
Still not finding the right product?
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)