Vai a
BDPH9BCDC5AE
Bide Pharmatech
2-Bromo-5-(difluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole
Sinonimo/i:
2-bromo-5-(difluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C3H1N2Br1S1F2
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.02
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C3HBrF2N2S/c4-3-8-7-2(9-3)1(5)6/h1H
Inchi Key
GQUADXWTZXHNAT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-Solid or Liquid or Lump
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)