Merck
BDPH9BCDCD18
Bide Pharmatech
5,5'-(Furan-2-ylmethylene)bis(2-methylfuran)
Sinonimo/i:
5,5'-(furan-2-ylmethylene)bis(2-methylfuran)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C15H14O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.27
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C15H14O3/c1-10-5-7-13(17-10)15(12-4-3-9-16-12)14-8-6-11(2)18-14/h3-9,15H,1-2H3
Inchi Key
YRRVBDHDMOAQJG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)