Vai a
BDPH9BCDCED0
Bide Pharmatech
1-Benzyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Sinonimo/i:
1-benzyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C11H10O2N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.21
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C11H10N2O2/c14-11(15)10-6-7-12-13(10)8-9-4-2-1-3-5-9/h1-7H,8H2,(H,14,15)
Inchi Key
SFIGVCZYZFTEMK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)