Vai a
BDPH9BCDD0FA
Bide Pharmatech
Methyl 2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetate
Sinonimo/i:
methyl [4-(trifluoromethyl)phenyl]acetate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H9O2F3
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.18
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C10H9F3O2/c1-15-9(14)6-7-2-4-8(5-3-7)10(11,12)13/h2-5H,6H2,1H3
Inchi Key
ONNMKZXKTBYWFA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)