Vai a
BDPH9BCDD4E1
Bide Pharmatech
tert-Butyl (4-(chloromethyl)benzyl)carbamate
Sinonimo/i:
tert-butyl (4-(chloromethyl)benzyl)carbamate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C13H18O2N1Cl1
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.74
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C13H18ClNO2/c1-13(2,3)17-12(16)15-9-11-6-4-10(8-14)5-7-11/h4-7H,8-9H2,1-3H3,(H,15,16)
Inchi Key
HMLLJJCAIBCKMS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Parola di avvertenza
Danger
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)