Vai a
BDPH9BCDDBB3
Bide Pharmatech
Ethyl 7-methoxy-1H-indole-2-carboxylate
Sinonimo/i:
ethyl 7-methoxy-1H-indole-2-carboxylate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C12H13O3N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.24
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C12H13NO3/c1-3-16-12(14)9-7-8-5-4-6-10(15-2)11(8)13-9/h4-7,13H,3H2,1-2H3
Inchi Key
BRDVNJZQPSSLMK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)