Vai a
BDPH9BCDDBC8
Bide Pharmatech
Methyl 3-bromo-1-oxo-1H-indene-5-carboxylate
Sinonimo/i:
methyl 3-bromo-1-oxo-1H-indene-5-carboxylate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C11H7O3Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.08
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C11H7BrO3/c1-15-11(14)6-2-3-7-8(4-6)9(12)5-10(7)13/h2-5H,1H3
Inchi Key
WPVUELSDBGETTO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)