Vai a
BDPH9BCDDEA0
Bide Pharmatech
tert-Butyl 2-(2-(prop-2-yn-1-yloxy)ethoxy)acetate
Sinonimo/i:
tert-butyl 2-(2-(prop-2-yn-1-yloxy)ethoxy)acetate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C11H18O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.26
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C11H18O4/c1-5-6-13-7-8-14-9-10(12)15-11(2,3)4/h1H,6-9H2,2-4H3
Inchi Key
UKKQWNXHEGQLMK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)