Vai a
BDPH9BCDE03A
Bide Pharmatech
2-Oxo-2,3-dihydrobenzo[d]oxazole-5-carboxylic acid
Sinonimo/i:
2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-5-carboxylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H5O4N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.13
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H5NO4/c10-7(11)4-1-2-6-5(3-4)9-8(12)13-6/h1-3H,(H,9,12)(H,10,11)
Inchi Key
KHVGBYCMDLCIAF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)