Vai a
BDPH9BCDE5BE
Bide Pharmatech
1-(3-Aminopropyl)piperidin-4-ol dihydrochloride
Sinonimo/i:
1-(3-aminopropyl)-4-piperidinol dihydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H20O1N2Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.16
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H18N2O.2ClH/c9-4-1-5-10-6-2-8(11)3-7-10;;/h8,11H,1-7,9H2;2*1H
Inchi Key
DPJKYAKTKDWSEO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)