Vai a
BDPH9BCDF327
Bide Pharmatech
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzoic acid
Sinonimo/i:
3-bromo-2-chloro-6-fluorobenzoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H3O2Cl1Br1F1
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.45
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C7H3BrClFO2/c8-3-1-2-4(10)5(6(3)9)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
Inchi Key
BPKBUPFQEALBFX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)