Vai a
BDPH9BCDF7EC
Bide Pharmatech
7-Amino-2-naphthoic acid
Sinonimo/i:
7-amino-2-naphthoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C11H9O2N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.2
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C11H9NO2/c12-10-4-3-7-1-2-8(11(13)14)5-9(7)6-10/h1-6H,12H2,(H,13,14)
Inchi Key
NBPYPKQPLKDTKB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 7-Amino-2-naphthoic acid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)