Vai a
BDPH9BCDFAA0
Bide Pharmatech
2-Bromo-3-(bromomethyl)pyridine
Sinonimo/i:
2-bromo-3-(bromomethyl)pyridine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H5N1Br2
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.92
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C6H5Br2N/c7-4-5-2-1-3-9-6(5)8/h1-3H,4H2
Inchi Key
NEWLOSCWMVKPGI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-Solid or Liquid or Lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Bromo-3-(bromomethyl)pyridine
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)