Vai a
BDPH9BCDFBB5
Bide Pharmatech
2-(Aminomethyl)butan-1-ol
Sinonimo/i:
2-(aminomethyl)-1-butanol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C5H13O1N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
103.16
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C5H13NO/c1-2-5(3-6)4-7/h5,7H,2-4,6H2,1H3
Inchi Key
DHPOUEPMENIWGX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(Aminomethyl)butan-1-ol
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)