Merck
BDPH9BCDFD08
Bide Pharmatech
4'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Sinonimo/i:
4'-fluoro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C13H9O2F1
Peso molecolare:
216.21
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C13H9FO2/c14-12-7-5-10(6-8-12)9-1-3-11(4-2-9)13(15)16/h1-8H,(H,15,16)
Inchi Key
LXWNTLBMNCXRQN-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)