Vai a
BDPH9BCDFDCD
Bide Pharmatech
4-Chloro-6,8-difluoro-2-methylquinoline
Sinonimo/i:
4-chloro-6,8-difluoro-2-methylquinoline
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H6N1Cl1F2
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.61
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C10H6ClF2N/c1-5-2-8(11)7-3-6(12)4-9(13)10(7)14-5/h2-4H,1H3
Inchi Key
AFFPXAYTKXVJTD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals or flocculent solid
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Danger
pictograms
CorrosionExclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)