Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H4O3Cl2F3B1
Numero CAS:
Peso molecolare:
274.82
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiInchi Code
1S/C7H4BCl2F3O3/c9-4-2-5(10)6(16-7(11,12)13)1-3(4)8(14)15/h1-2,14-15H
Inchi Key
VERJOIRDTSZURH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (2,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)boronic acid
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?