Vai a
BDPH9BCE0DFE
Bide Pharmatech
Ethyl 5-bromo-6-oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carboxylate
Sinonimo/i:
ethyl 5-bromo-6-hydroxypyridazine-3-carboxylate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H7O3N2Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.05
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C7H7BrN2O3/c1-2-13-7(12)5-3-4(8)6(11)10-9-5/h3H,2H2,1H3,(H,10,11)
Inchi Key
LRNXRVAADIJKCJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)