Vai a
BDPH9BCE0EE1
Bide Pharmatech
(3-(Cyclopropanecarbonyl)phenyl)boronic acid
Sinonimo/i:
3-(cyclopropylcarbonyl)phenylboronic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H11O3B1
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.01
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C10H11BO3/c12-10(7-4-5-7)8-2-1-3-9(6-8)11(13)14/h1-3,6-7,13-14H,4-5H2
Inchi Key
WFAARFODOMXRPX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)