Vai a
BDPH9BCE13EA
Bide Pharmatech
2-Bromo-1-(2-fluoro-4-methoxyphenyl)ethanone
Sinonimo/i:
2-bromo-1-(2-fluoro-4-methoxyphenyl)ethanone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H8O2Br1F1
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.06
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C9H8BrFO2/c1-13-6-2-3-7(8(11)4-6)9(12)5-10/h2-4H,5H2,1H3
Inchi Key
OKLFPKDKQYVRNJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)