Passa al contenuto
BDPH9BCE13FF
Bide Pharmatech
tert-Butyl (3-cyano-4-(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-7-fluorobenzo[b]thiophen-2-yl)carbamate
Sinonimo/i:
tert-butyl (3-cyano-4-(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-7-fluorobenzo[b]thiophen-2-yl)carbamate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C19H22O4N2S1F1B1
Numero CAS:
Peso molecolare:
404.27
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C19H22BFN2O4S/c1-18(2,3)27-17(24)23-16-11(8-22)14-12(6-7-13(21)15(14)28-16)20-25-9-19(4,5)10-26-20/h6-7H,9-10H2,1-5H3,(H,23,24)
Inchi Key
YGHCWKONJMTFIZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)