Vai a
BDPH9C01E4BC
Bide Pharmatech
1-(But-3-yn-1-yl)azepane
Sinonimo/i:
1-(3-butynyl)azepane
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H17N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.25
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C10H17N/c1-2-3-8-11-9-6-4-5-7-10-11/h1H,3-10H2
Inchi Key
OQBUHCAAQPHPCG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(But-3-yn-1-yl)azepane
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)