Vai a
BDPH9C01E53C
Bide Pharmatech
3-Bromo-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
Sinonimo/i:
3-bromo[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C5H3N4Br1
Peso molecolare:
199.01
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C5H3BrN4/c6-5-9-8-4-3-7-1-2-10(4)5/h1-3H
Inchi Key
QIUBYSDTNUNOLW-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)