Merck
BDPH9C01E774
Bide Pharmatech
(5'-Formyl-[2,2'-bithiophen]-5-yl)boronic acid
Sinonimo/i:
(5'-formyl-[2,2'-bithiophen]-5-yl)boronic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H7O3S2B1
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.1
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C9H7BO3S2/c11-5-6-1-2-7(14-6)8-3-4-9(15-8)10(12)13/h1-5,12-13H
Inchi Key
RDIOTSOSMWVMSX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)