Vai a
BDPH9C021A4B
Bide Pharmatech
3-Amino-2,4,5-trifluorobenzoic acid
Sinonimo/i:
3-amino-2,4,5-trifluorobenzoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H4O2N1F3
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.11
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8°C
Inchi Code
1S/C7H4F3NO2/c8-3-1-2(7(12)13)4(9)6(11)5(3)10/h1H,11H2,(H,12,13)
Inchi Key
NVWVZPFPZJYLNK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)