Merck
BDPH9C021C19
Bide Pharmatech
(E)-3-(2-Propyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)acrylic acid
Sinonimo/i:
(E)-3-(2-propyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)acrylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C12H12O2N1F3
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.23
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C12H12F3NO2/c1-2-3-9-8(5-7-11(17)18)4-6-10(16-9)12(13,14)15/h4-7H,2-3H2,1H3,(H,17,18)/b7-5+
Inchi Key
CNCIJHJOEHBPBF-FNORWQNLSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)