Vai a
BDPH9C021C28
Bide Pharmatech
1,2-Dimethyl-1H-imidazole-4-sulfonyl chloride
Sinonimo/i:
1,2-dimethyl-1H-imidazole-4-sulfonyl chloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C5H7O2N2Cl1S1
Peso molecolare:
194.64
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C5H7ClN2O2S/c1-4-7-5(3-8(4)2)11(6,9)10/h3H,1-2H3
Inchi Key
JPAFTHVNSBWVQJ-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)