Merck
BDPH9C021E56
Bide Pharmatech
3-Phenylbut-2-enoic acid
Sinonimo/i:
(2E)-3-phenyl-2-butenoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H10O2
Peso molecolare:
162.19
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C10H10O2/c1-8(7-10(11)12)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3,(H,11,12)/b8-7+
Inchi Key
PEXWJYDPDXUVSV-BQYQJAHWSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)