Passa al contenuto
BDPH9C021F01
Bide Pharmatech
(1S,3S)-Methyl 3-hydroxycyclohexanecarboxylate
Sinonimo/i:
methyl (1S,3S)-3-hydroxycyclohexane-1-carboxylate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H14O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.2
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H14O3/c1-11-8(10)6-3-2-4-7(9)5-6/h6-7,9H,2-5H2,1H3/t6-,7-/m0/s1
Inchi Key
OXQRLBFDJMSRMM-BQBZGAKWSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)