Vai a
BDPH9C021F86
Bide Pharmatech
Benzyl (R)-2-(cyanomethyl)piperazine-1-carboxylate
Sinonimo/i:
benzyl (R)-2-(cyanomethyl)piperazine-1-carboxylate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C14H17O2N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.31
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C14H17N3O2/c15-7-6-13-10-16-8-9-17(13)14(18)19-11-12-4-2-1-3-5-12/h1-5,13,16H,6,8-11H2/t13-/m1/s1
Inchi Key
QSKMFYCQRQLYMF-CYBMUJFWSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Still not finding the right product?
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)