Merck
BDPH9C022D2A
Bide Pharmatech
6-Thia-2-azaspiro[3.4]octane 6,6-dioxide hydrochloride
Sinonimo/i:
6-thia-2-azaspiro[3.4]octane 6,6-dioxide hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H12O2N1Cl1S1
Peso molecolare:
197.69
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C6H11NO2S.ClH/c8-10(9)2-1-6(5-10)3-7-4-6;/h7H,1-5H2;1H
Inchi Key
XKOGRWUJMSXFKC-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)