Vai a
BDPH9C024641
Bide Pharmatech
(E)-3-(3-Fluorophenyl)prop-2-en-1-ol
Sinonimo/i:
(2E)-3-(3-fluorophenyl)-2-propen-1-ol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H9O1F1
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.17
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C9H9FO/c10-9-5-1-3-8(7-9)4-2-6-11/h1-5,7,11H,6H2/b4-2+
Inchi Key
VCJXSANJUHQWOX-DUXPYHPUSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)