Passa al contenuto
La manutenzione del sistema è prevista per domenica 11 ottobre 2026, dalle ore 15:00 alle ore 19:00 CET. I preventivi, le verifiche dei prezzi e le richieste sullo stato degli ordini potrebbero non essere disponibili temporaneamente.
Merck
Vai a
BDPH9C02474E
Bide Pharmatech
(S)-1-(3,5-Difluorophenyl)propan-1-amine hydrochloride
Sinonimo/i:
(1S)-1-(3,5-difluorophenyl)-1-propanamine hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H12N1Cl1F2
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.65
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C9H11F2N.ClH/c1-2-9(12)6-3-7(10)5-8(11)4-6;/h3-5,9H,2,12H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1
Inchi Key
LGEMCPLXQQXMSU-FVGYRXGTSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)