Vai a
BL3H160C19B2
BLD Pharmatech
4-Chloro-2-(hydroxymethyl)phenol
Sinonimo/i:
4-chloro-2-(hydroxymethyl)phenol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Spedito entro 5 giorni - da Aldrich Partner.
46,00 €
5 g
Spedito entro 5 giorni - da Aldrich Partner.
71,00 €
10 g
Spedito entro 5 giorni - da Aldrich Partner.
112,00 €
25 g
Spedito entro 5 giorni - da Aldrich Partner.
231,00 €
100 g
Spedito entro 10 giorni - da Aldrich Partner.
651,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H7O2Cl1
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.58
MDL number:
SKU del venditore: BD4781-1G
46,00 €
Spedito entro 5 giorni - da Aldrich Partner.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C7H7ClO2/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-3,9-10H,4H2
Inchi Key
AFPSETMCMFRVPG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Pale-yellow Powder or Crystals
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)