Vai a
BL3H1F1C8A1D
BLD Pharmatech
Pyridin-3-ol
Sinonimo/i:
3(2H)-pyridinone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Spedito entro 5 giorni - da Aldrich Partner.
45,00 €
10 g
Spedito entro 5 giorni - da Aldrich Partner.
52,00 €
25 g
Spedito entro 5 giorni - da Aldrich Partner.
54,00 €
100 g
Spedito entro 5 giorni - da Aldrich Partner.
60,00 €
500 g
Spedito entro 5 giorni - da Aldrich Partner.
67,00 €
1 kg
Spedito entro 5 giorni - da Aldrich Partner.
122,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C5H5O1N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
95.1
MDL number:
SKU del venditore: BD27187-5G
45,00 €
Spedito entro 5 giorni - da Aldrich Partner.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C5H5NO/c7-5-2-1-3-6-4-5/h1-4,7H
Inchi Key
GRFNBEZIAWKNCO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder / Colour: White - Yellow red - Light-red
Melting Point
125-128C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyridin-3-ol
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)