Vai a
BL3H1F1CA87B
BLD Pharmatech
Oxepan-2-one
Sinonimo/i:
2-oxepanone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Spedito entro 5 giorni - da Aldrich Partner.
48,00 €
100 g
Spedito entro 5 giorni - da Aldrich Partner.
51,00 €
500 g
Spedito entro 5 giorni - da Aldrich Partner.
54,00 €
1 kg
Spedito entro 5 giorni - da Aldrich Partner.
100,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H10O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.14
MDL number:
SKU del venditore: BD127403-25G
48,00 €
Spedito entro 5 giorni - da Aldrich Partner.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C6H10O2/c7-6-4-2-1-3-5-8-6/h1-5H2
Inchi Key
PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oxepan-2-one
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)