Vai a
BL3H97A47BB2
BLD Pharmatech
Ethyl 3-bromo-4-fluorobenzoate
Sinonimo/i:
ethyl 3-bromo-4-fluorobenzoate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Spedito entro 5 giorni - da Aldrich Partner.
35,00 €
5 g
Spedito entro 5 giorni - da Aldrich Partner.
39,00 €
10 g
Spedito entro 5 giorni - da Aldrich Partner.
50,00 €
25 g
Spedito entro 5 giorni - da Aldrich Partner.
65,00 €
100 g
Spedito entro 10 giorni - da Aldrich Partner.
145,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H8O2Br1F1
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.06
MDL number:
SKU del venditore: BD240149-1G
35,00 €
Spedito entro 5 giorni - da Aldrich Partner.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C9H8BrFO2/c1-2-13-9(12)6-3-4-8(11)7(10)5-6/h3-5H,2H2,1H3
Inchi Key
FDVAAQDTTZNHKG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl 3-bromo-4-fluorobenzoate
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)