Vai a
BL3H97B9EA46
BLD Pharmatech
5-(4-Chlorophenyl)furan-2-carboxylic acid
Sinonimo/i:
5-(4-chlorophenyl)-2-furoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Spedito entro 5 giorni - da Aldrich Partner.
35,00 €
250 mg
Spedito entro 5 giorni - da Aldrich Partner.
42,00 €
1 g
Spedito entro 5 giorni - da Aldrich Partner.
68,00 €
5 g
Spedito entro 5 giorni - da Aldrich Partner.
179,00 €
25 g
Spedito entro 10 giorni - da Aldrich Partner.
645,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C11H7O3Cl1
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.63
MDL number:
SKU del venditore: BD13590-100MG
35,00 €
Spedito entro 5 giorni - da Aldrich Partner.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C11H7ClO3/c12-8-3-1-7(2-4-8)9-5-6-10(15-9)11(13)14/h1-6H,(H,13,14)
Inchi Key
XIPQHWUSDHTXOO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)