Vai a
BL3H98CD5B8A
BLD Pharmatech
(S)-Oxazolidine-4-carboxylic acid hydrochloride
Sinonimo/i:
(S)-oxazolidine-4-carboxylic acid hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
277,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C4H8O3N1Cl1
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.57
MDL number:
SKU del venditore: BD00806240-1G
277,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C4H7NO3.ClH/c6-4(7)3-1-8-2-5-3;/h3,5H,1-2H2,(H,6,7);1H
Inchi Key
QDWFSTLUZHSBAS-DFWYDOINSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)